Learn More
Ammonium Polysulfide Solution, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
28.40 - 51.60
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
242670 |
Specificatie
Yellow | |
Liquid | |
242670 | |
Plastic Coated Glass bottle |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Ammonium polysulfide solution
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
Gevarenaanduiding
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- EUH031-Vormt giftig gas in contact met zuren.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P273-Voorkom lozing in het milieu.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Ammonium polysulfide