Learn More
Ammonium Iron(II) Sulfate Hexahydrate, Certified AR for analysis, Fisher Chemical™
48.35 - 275.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7783-85-9
Moleculaire formule FeH20N2O14S2
Molecular Weight (g/mol) 392.13
MDL-nummer MFCD00150530
InChI Key MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name iron(3+) diammonium hexahydrate disulfate
SMILES [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10087291
Bekijk documenten
Fisher Chemical
A/4880/50
250 g
48.35
10070010
Bekijk documenten
Fisher Chemical
A/4880/53
500 g
72.70
10111850
Bekijk documenten
Fisher Chemical
A/4880/60
1 kg
146.00
10428590
Bekijk documenten
Fisher Chemical
A/4880/63
3 kg This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Beschrijving
Beschrijving
Ammonium Iron(II) Sulfate Hexahydrate, Certified AR for analysis
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7783-85-9
392.13
MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
[NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
FeH20N2O14S2
MFCD00150530
iron(3+) diammonium hexahydrate disulfate
Specificatie
100°C
Green
Solid
MFCD00150530
[NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
392.13
Plastic powder jar
7783-85-9
3,5
FeH20N2O14S2
MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
iron(3+) diammonium hexahydrate disulfate
392.14g/mol
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.