Learn More
Ammonium Hydroxide Solution, ≥99.99%, Honeywell™
28% NH3 in H2O,≥99.99% trace metals basis
47.32 - 613.25
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 1336-21-6 |
---|---|
Moleculaire formule | H5NO |
Molecular Weight (g/mol) | 35.05 |
MDL-nummer | MFCD00066650 |
InChI Key | VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh |
PubChem CID | 14923 |
ChEBI | CHEBI:18219 |
IUPAC Name | azanium;hydroxide |
SMILES | N.O |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15628370
|
Honeywell Research Chemicals
338818-5ML |
5 mL | N/A | ||||||
15684090
|
Honeywell Research Chemicals
338818-100ML |
100 mL | N/A | ||||||
15694090
|
Honeywell Research Chemicals
338818-1L |
1 L | N/A | ||||||
Beschrijving
- We are your supplier of high-quality lab reagents and chemicals for analytical and chemistry laboratories:
Solvents – ACS specific use (HPLC), ACS general use, solvents for histology, and reagent grade for chemical synthesis and other industrial applications.
Inorganics – Chemical synthesis and inorganic chemistry including essential acids and bases, salts, metals and elements, and reagents for chemical reactions.
Chemische identificatiekenmerken
1336-21-6 | |
35.05 | |
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N | |
14923 | |
azanium;hydroxide |
H5NO | |
MFCD00066650 | |
ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh | |
CHEBI:18219 | |
N.O |
Specificatie
Ammonium hydroxide solution | |
H5NO | |
MFCD00066650 | |
3587154 | |
ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh | |
N.O | |
0.27 | |
14923 | |
35.05g/mol |
1336-21-6 | |
NH4OH | |
UN2672 | |
0.9g/mL at 25°C, 0.9g/mL at 25°C | |
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N | |
azanium;hydroxide | |
35.05 | |
CHEBI:18219 | |
≥99.99% (trace metals basis) |
Veiligheid en behandeling
P273-P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338-P391
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Ammonium hydroxide solution
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Ammonia, aqueous solution