Learn More
Ammonium Formate, for HPLC, Honeywell Fluka™
for HPLC,≥99.0%
109.79 - 402.77
Chemische identificatiekenmerken
CAS 540-69-2
Moleculaire formule CH5NO2
Molecular Weight (g/mol) 63.056
MDL-nummer MFCD00013103
InChI Key VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Synoniem ammonium formate, formic acid, ammonium salt, formic acid ammonium salt, ammoniumformate, azanium formate, ammonium formiate, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny
PubChem CID 2723923
ChEBI CHEBI:63050
IUPAC Name azanium;formate
SMILES C(=O)[O-].[NH4+]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15681580
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
17843-50G
50 g
109.79
15671580
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
17843-250G
250 g
402.77
250 gram
Beschrijving
Beschrijving
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
540-69-2
63.056
VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
2723923
azanium;formate
CH5NO2
MFCD00013103
ammonium formate, formic acid, ammonium salt, formic acid ammonium salt, ammoniumformate, azanium formate, ammonium formiate, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny
CHEBI:63050
C(=O)[O-].[NH4+]
Specificatie
Ammonium Formate
CH5NO2
MFCD00013103
3625095
Soluble in water 0.1g/mL at 25°C
C(=O)[O-].[NH4+]
63.056
CHEBI:63050
≥99%
540-69-2
HCO2NH4
NONH for all modes of transport
ammonium formate, formic acid, ammonium salt, formic acid ammonium salt, ammoniumformate, azanium formate, ammonium formiate, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny
VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
azanium;formate
2723923
63.06g/mol
1.26g/mL at 25°C
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 208-753-9
missing translation for 'rtecsNumber' : BQ6650000
Productidentificatie
  • Ammonium formate
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: ammonium formate