Learn More
Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate, 99+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
31.86 - 407.03
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 10378-47-9 |
---|---|
Moleculaire formule | H16CeN4O16S4·2H2O |
Molecular Weight (g/mol) | 632.54 |
MDL-nummer | MFCD00149417 |
Synoniem | Ceric ammonium sulfate |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10194780
|
Thermo Scientific Acros
206310050 |
5 g | Glass bottle |
31.86
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10398480
|
Thermo Scientific Acros
206311000 |
100 g | Glass bottle |
118.59
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10219203
|
Thermo Scientific Acros
206315000 |
500 g | Glass bottle |
407.03
500 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
10378-47-9 | |
632.54 | |
Ceric ammonium sulfate |
H16CeN4O16S4·2H2O | |
MFCD00149417 |
Specificatie
Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate | |
Extra Pure | |
Orange | |
99+% | |
(NH4)4Ce(SO4)4·2H2O | |
08,80 | |
Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: insoluble in ethanol | |
632.54 | |
Extra Pure |
130.0°C | |
10378-47-9 | |
Crystalline Powder | |
H16CeN4O16S4·2H2O | |
MFCD00149417 | |
Ceric ammonium sulfate | |
632.54 | |
≥99% |
Veiligheid en behandeling
GHS Signal Word: Warning
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
- P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
RUO – Research Use Only
Product Title
Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate, 99+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals