Learn More
Ammonia Solution, Strong, N.F. - F.C.C., J.T. Baker™
168.00 - 211.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7664-41-7
Moleculaire formule H3N
Molecular Weight (g/mol) 17.03
MDL-nummer MFCD00011418
InChI Key QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Synoniem ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
PubChem CID 222
ChEBI CHEBI:16134
SMILES N
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15588904
Bekijk documenten
Avantor J.T.Baker
9726-02
500 mL Glass Bottle
168.00
500 ml
15518654
Bekijk documenten
Avantor J.T.Baker
9726-05
2.5 L Glass Bottle
211.00
2.50 liter
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7664-41-7
17.03
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
222
N
H3N
MFCD00011418
ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
CHEBI:16134
Specificatie
Ammonia Solution
7664-41-7
MFCD00011418
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
ammonia
222
17.03
1L = 0.90kg
Strong
H3N
ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
N
17.03
CHEBI:16134
FCC/NF
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
Veiligheidsmaatregel
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P405-Achter slot bewaren.
  • P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.