Learn More
Ammonia Solution, 25%, Certified AR for Analysis, d=0.91, Fisher Chemical™
H5NO, CAS Number-1336-21-6, 2.5L, 38 deg.C, Colorless, -57 deg.C, 66650, Plastic Coated Glass bottle, 12, Liquid, 0.59, 500 hPa at 20 deg.C
45.70 - 73.15
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 1336-21-6 |
---|---|
Moleculaire formule | H5NO |
Molecular Weight (g/mol) | 35.05 |
MDL-nummer | MFCD00066650 |
InChI Key | VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC Name | amine hydrate |
SMILES | N.O |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10652251
|
Fisher Chemical
A/3360/PB15 |
1 L |
45.70
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
10171700
|
Fisher Chemical
A/3360/PB17 |
2.5 L |
73.15
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
H5NO, CAS Number-1336-21-6, 2.5L, 38 deg.C, Colorless, -57 deg.C, 66650, Plastic Coated Glass bottle, 12, Liquid, 0.59, 500 hPa at 20 deg.C
Chemische identificatiekenmerken
1336-21-6 | |
35.05 | |
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N | |
N.O |
H5NO | |
MFCD00066650 | |
amine hydrate |
Specificatie
12 | |
38°C | |
-57°C | |
MFCD00066650 | |
N.O | |
35.05 | |
0.59 | |
Liquid |
Colorless | |
1336-21-6 | |
H5NO | |
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N | |
amine hydrate | |
Plastic Coated Glass bottle | |
500 hPa at 20°C |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Ammonium hydroxide, 25-30% solution in water
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
Gevarenaanduiding
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Ammonium hydroxide,Ammonia