Learn More
Kimberly-Clark™ Nitrilhandschoenen, voor zowel links- als rechtshandigen, groen
Getest voor meer dan 30 chemische stoffen. Nitrilhandschoenen, voor zowel links- als rechtshandigen, groen, beschermen tegen een breed scala van laboratoriumgevaren.
Specificatie
Certificeringen/conformiteit CE 0120 PPE-product categorie III geclassificeerd door de EG-richtlijn 89/686/EEG van de Raad (EG), getest in overeenstemming met de EN-normen EN420:2003, Bescherming: EN374-1 EN374-2, EN455-1,-2,-3,-4, ISO 16604 procedure B:2004, EN1149-5:2003, AQL 0.65 G1 I, ISO 9001 en ISO 13
Classificatie PPE categorie III
Kleur Groen
Voor eenmalig gebruik Ja
Hand Voor zowel links- als rechtshandig gebruik
Meer specificaties weergeven
Beschrijving
Beschrijving
  • Nitril
  • PPE Categorie III-geclassificeerd
  • AQL 0, 65, EN374-1 en -2,ISO 16604
  • Goedgekeurd voor contact met levensmiddelen
Specificatie
Specificatie
CE 0120 PPE-product categorie III geclassificeerd door de EG-richtlijn 89/686/EEG van de Raad (EG), getest in overeenstemming met de EN-normen EN420:2003, Bescherming: EN374-1 EN374-2, EN455-1,-2,-3,-4, ISO 16604 procedure B:2004, EN1149-5:2003, AQL 0.65 G1 I, ISO 9001 en ISO 13
Groen
Voor zowel links- als rechtshandig gebruik
Nitril
Handschoenen
Vingertoppen met structuurafwerking
250 per pak
30 MPa
PPE categorie III
Ja
Ja
Nee
Middelvinger 0.09 mm, handpalm 0.06 mm, manchet 0.04 mm
Ideaal voor het gebruik bij laboratoriumtoepassingen met lagere risico's
Lekken en schuren, chemicaliën, virussen