Learn More
Kimberly-Clark™ Nitrilhandschoenen, voor zowel links- als rechtshandigen, blauw
Kimtech™ Blue Nitrile Ambidextrous Gloves provide tactile sensitivity and secure grip in wet and dry environments. The latex-, silicone- and powder-free gloves are engineered for a comfortable, skin-friendly fit and extended use.
Specificatie
Certificeringen/conformiteit | CE 0123 PPE Categorie III-product geclassificeerd door de Richtlijn 89/686/EEG van de Raad, getest in overeenstemming met de EN-normen EN420:2003, voldoet aan of overstijgt AQL-niveau van 1.5 voor speldengaatjes, ISO 9001, (EN 420:2003) |
---|---|
Classificatie | PPE categorie III |
Kleur | Blauw |
Voor eenmalig gebruik | Single-use |
Afwerking buitenzijde | Smooth |
Beschrijving
- Assured Compliance:
- PPE Cat III according to Regulation (EU) 2016/425
- EN ISO 374-1:2016 Type C (K) Chemical Splash protection
- EN 374-4:2003 Resistance to degradation by chemicals
- EN ISO 374-5:2016 Micro Organism and Virus Protection
- A smooth bisque finish enhances grip and tactile sensitivity for safer and more efficient processes in wet or dry conditions.
- Beaded cuffs add strength to the gloves, reducing the risk of tearing and increasing their durability, while also reducing roll down for easier donning and doffing.
- Contain no natural rubber latex, silicone or powder, reducing the risks of skin irritation for the wearer.
- Fully textured finish to ensure secure grip in wet or dry conditions
- Virus protection according to ISO 16607
Specificatie
CE 0123 PPE Categorie III-product geclassificeerd door de Richtlijn 89/686/EEG van de Raad, getest in overeenstemming met de EN-normen EN420:2003, voldoet aan of overstijgt AQL-niveau van 1.5 voor speldengaatjes, ISO 9001, (EN 420:2003) | |
Blauw | |
Smooth | |
Nitril | |
Handschoenen | |
Vingertoppen met structuurafwerking | |
Lekken en afschuring, chemicaliën, micro-organismen | |
244 mm |
PPE categorie III | |
Single-use | |
Voor zowel links- als rechtshandig gebruik | |
Nr. | |
Middelvinger 0.15 mm, handpalm 0.12 mm, manchet 0.09 mm | |
Voor gebruik bij een grote verscheidenheid aan niet-steriele toepassingen | |
21 MPa |