Learn More
Amberlite IRA-410(Cl), ion exchange resin, Thermo Scientific Chemicals
29.85 - 293.46
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11423328
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17734.22 |
100 g |
29.85
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11433328
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17734.36 |
500 g |
79.09
500 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11443328
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17734.0E |
2500 g |
293.46
2500 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
9002-26-0 | |
MFCD00132710 |
Specificatie
Amberlite IRA-410(Cl) | |
9002-26-0 | |
MFCD00132710 |
ion exchange resin | |
Amine-like | |
14,382 |
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only
Product Title
Amberlite IRA-410(Cl), ion exchange resin, Thermo Scientific Chemicals