Learn More
Azpack™ Amber Glass Wide Neck Powder Bottles with Black Urea Screw Caps
Use these bottles for general storage applications. Azpack™ Amber Glass Wide Neck Powder Bottles with Black Urea Screw Caps provide protection for light sensitive liquids.
37.08 - 73.63
Specificatie
Kleur | Bruingeel |
---|---|
Materiaal | Natronkalkglas |
Kleur van sluiting | Zwart |
Closure Included | Ja |
Mond | Breed |
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Afmetingen van sluiting | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Afmetingen van sluiting | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11358023
|
Azpack™
11358023 |
15 ml | 28/R3 |
40.55
|
|
|||||
12317148
|
Azpack™
12317148 |
30 ml | 33/R3 |
50.60
|
|
|||||
12327148
|
Azpack™
12327148 |
60 ml | 38/R3 |
52.83
|
![]() |
|||||
12347148
|
Azpack™
12347148 |
125 ml | 38/R3 |
73.63
40 stuks |
|
|||||
12367148
|
Azpack™
12367148 |
250 ml | 48/R3 |
37.08
|
![]() |
|||||
12387148
|
Azpack™
12387148 |
500 ml | 58/R3 |
62.70
|
|
|||||
Beschrijving
- Constructed of amber-colored soda lime glass
- Includes black urea screw cap closure
- Closure lined with wood pulp faced steran (PVDC)
Specificatie
Bruingeel | |
Zwart | |
Breed | |
Ureum |
Natronkalkglas | |
Ja | |
Wood Pulp-faced PVDC | |
Schroefdop |
Product Title
Azpack™ Amber Glass Wide Neck Powder Bottles with Black Urea Screw Caps