Learn More
Aluminum rod, 9.5mm (0.37in) dia, Puratronic™, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
89.24 - 933.65
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7429-90-5 |
---|---|
Moleculaire formule | Al |
Molecular Weight (g/mol) | 26.98 |
MDL-nummer | MFCD00134029 |
InChI Key | XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum |
PubChem CID | 5359268 |
ChEBI | CHEBI:33629 |
IUPAC Name | aluminum |
SMILES | [Al] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11316877
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010779.BQ |
5 cm |
89.24
5 cm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11396867
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010779.BU |
25 cm |
319.59
25 cm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11306877
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010779.CZ |
4 x 25 cm |
933.65
4 stuks |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
7429-90-5 | |
26.98 | |
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N | |
5359268 | |
aluminum |
Al | |
MFCD00134029 | |
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum | |
CHEBI:33629 | |
[Al] |
Specificatie
Aluminum rod | |
7429-90-5 | |
Al | |
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum | |
[Al] | |
26.98 | |
CHEBI:33629 | |
Puratronic™ | |
≈1.91g/cm |
9.5mm (0.37 in.) dia. | |
(metals basis) | |
MFCD00134029 | |
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N | |
aluminum | |
5359268 | |
99.999% | |
Odorless | |
Rod |
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 231-072-3
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures