Learn More
Aluminum perchlorate nonahydrate, Reagent Grade, Thermo Scientific Chemicals
53.06 - 174.87
Chemische identificatiekenmerken
CAS 81029-06-3
Moleculaire formule AlCl3H18O21
Molecular Weight (g/mol) 487.455
MDL-nummer MFCD00149130
InChI Key CYRDFMGMNQJULY-UHFFFAOYSA-K
Synoniem aluminum perchlorate nonahydrate, al.3clo4.9h2o, aluminum perchlorate nonahydrate, reagent, aluminum 3+ nonahydrate triperchlorate
PubChem CID 16211522
IUPAC Name aluminum;triperchlorate;nonahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Al+3]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11381768
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
011659.22
100 g
53.06
100 gram
11391768
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
011659.36
500 g
174.87
500 gram
Beschrijving
Beschrijving
Aluminum perchlorate nonahydrate is used as an intermediate in both pharmaceutical industry and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
81029-06-3
487.455
CYRDFMGMNQJULY-UHFFFAOYSA-K
16211522
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Al+3]
AlCl3H18O21
MFCD00149130
aluminum perchlorate nonahydrate, al.3clo4.9h2o, aluminum perchlorate nonahydrate, reagent, aluminum 3+ nonahydrate triperchlorate
aluminum;triperchlorate;nonahydrate
Specificatie
Aluminum perchlorate nonahydrate
81029-06-3
AlCl3H18O21
UN1481
Soluble in water.
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Al+3]
487.455
487.46 (325.33 Anhydrous)
Hygroscopic
82°C
Crystalline
MFCD00149130
aluminum perchlorate nonahydrate, al.3clo4.9h2o, aluminum perchlorate nonahydrate, reagent, aluminum 3+ nonahydrate triperchlorate
CYRDFMGMNQJULY-UHFFFAOYSA-K
aluminum;triperchlorate;nonahydrate
16211522
Reagent
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H272-H315-H319-H335
May intensify fire
oxidizer.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P210-P220-P221-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H272-H314
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 5.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: PERCHLORATES, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 238-437-6
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Aluminum perchlorate nonahydrate
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Oxiderende vaste stof Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H272-Kan brand bevorderen; oxiderend.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P220-Van kleding/brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P405-Achter slot bewaren.
  • P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .