Learn More
Aluminum nitrate hydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis excluding Hg), Thermo Scientific Chemicals
36.88 - 700.49
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 25838-59-9 |
---|---|
Moleculaire formule | AlN3O9 |
Molecular Weight (g/mol) | 212.99 |
MDL-nummer | MFCD00003419 |
InChI Key | JLDSOYXADOWAKB-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | aluminum nitrate hydrate, al.3no3.h2o, aluminum nitrate hydrate, puratronic, aluminum 3+ hydrate trinitrate |
PubChem CID | 22078336 |
SMILES | [Al+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11330809
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010626.06 |
5 g |
36.88
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11340809
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010626.14 |
25 g |
88.04
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11320809
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010626.22 |
100 g |
258.59
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11350809
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010626.36 |
500 g |
700.49
500 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
Aluminum nitrate hydrate is used to produce alumina for the preparation of insulating papers, and in the extraction of actinide elements. It is also used in the preparation of rare earth aluminates, in the heating elements of cathode ray tubes, as a precursor for sol-gel synthesis of alumina, and on transformer core laminates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
25838-59-9 | |
212.99 | |
JLDSOYXADOWAKB-UHFFFAOYSA-N | |
22078336 |
AlN3O9 | |
MFCD00003419 | |
aluminum nitrate hydrate, al.3no3.h2o, aluminum nitrate hydrate, puratronic, aluminum 3+ hydrate trinitrate | |
[Al+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Specificatie
Aluminum nitrate hydrate | |
25838-59-9 | |
Crystalline | |
AlN3O9 | |
aluminum nitrate hydrate, al.3no3.h2o, aluminum nitrate hydrate, puratronic, aluminum 3+ hydrate trinitrate | |
JLDSOYXADOWAKB-UHFFFAOYSA-N | |
aluminium(3+) trinitrate | |
22078336 | |
Odorless | |
White crystalline |
73.5°C | |
White | |
99.999% (Metals basis excluding Hg) | |
MFCD00003419 | |
Soluble in water,methanol,ethanol,and ethylene glycol. | |
[Al+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
212.99 | |
212.99 (Anhydrous) | |
Hygroscopic |
Veiligheid en behandeling
P210-P220-P221-P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H272-H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 5.1, Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 236-751-8
missing translation for 'rtecsNumber' : BD1050000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Argon
- Aluminum nitrate hydrate, Puratronic
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Oxiderende vaste stof Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H272-Kan brand bevorderen; oxiderend.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P220-Van kleding/brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .