Learn More
Aluminum foil, 1.5mm (0.06in) thick, annealed, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
80.60 - 659.28
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7429-90-5
Moleculaire formule Al
Molecular Weight (g/mol) 26.98
MDL-nummer MFCD00134029
InChI Key XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synoniem aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC Name aluminum
SMILES [Al]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11440840
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
044491.FI
50 x 50 mm
80.60
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11450840
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
044491.GH
100 x 100 mm
198.99
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11460840
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
044491.HP
100 x 500 mm
659.28
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7429-90-5
26.98
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
5359268
aluminum
Al
MFCD00134029
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
CHEBI:33629
[Al]
Specificatie
Aluminum foil
7429-90-5
Al
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
[Al]
26.98
CHEBI:33629
Odorless
Foil
1.5mm (0.06 in.) thick, Annealed, Temper: soft
(metals basis)
MFCD00134029
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
aluminum
5359268
99.99%
≈10.125g/50x50mm
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 231-072-3
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures