Learn More
Aluminum Foil, 0.1mm (0.004 in.) thick, Puratronic™, 99.997% (Metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Form: Approx. 2.7g/100 x 100mm; Temper: as rolled
109.55 - 1014.05
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7429-90-5
Moleculaire formule Al
Molecular Weight (g/mol) 26.98
MDL-nummer MFCD00134029
InChI Key XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synoniem aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15435975
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
011376.IP
5 x 100 x 400 mm
1014.05
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11391159
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
011376.GH
100 x 100 mm
109.55
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11301169
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
011376.GL
100 x 400 mm
283.41
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7429-90-5
26.98
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
5359268
[Al]
Al
MFCD00134029
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
CHEBI:33629
Specificatie
Aluminum
7429-90-5
99.997% (Metals basis)
MFCD00134029
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
aluminum
5359268
Odorless
Silver
Silver-colored foil
Al
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
[Al]
26.98
CHEBI:33629
Foil
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 231-072-3
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures