Learn More
Aluminum flake, APS 11 micron, 99.7% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
83.42 - 759.78
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7429-90-5
Moleculaire formule Al
Molecular Weight (g/mol) 26.98
MDL-nummer MFCD00134029
InChI Key XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synoniem aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15446685
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
045031.30
250 g
83.42
250 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15456685
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
045031.A1
1 kg
193.97
1 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15466685
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
045031.A7
5 kg
759.78
5 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7429-90-5
26.98
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
5359268
[Al]
Al
MFCD00134029
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
CHEBI:33629
Specificatie
Aluminum
7429-90-5
2.7g/cm3
Al
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
aluminum
5359268
Odorless
Flake
Silver to Gray
Silver Gray flakes
99.7% (Metals basis)
MFCD00134029
400°C (752°F)
[Al]
26.98
CHEBI:33629
Water reactive
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Keep container tightly closed and dry.
Contact with water liberates highly flammable gases. Spontaneously flammable in air.
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 4.3, Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-072-3
missing translation for 'rtecsNumber' : BD0330000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Nitrogen
Productidentificatie
  • Aluminium
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Pyrofore vaste stof Categorie 1
  • Stoffen die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H250-Vat spontaan vlam bij blootstelling aan lucht.
  • H261-In contact met water komen ontvlambare gassen vrij.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P222-Contact met de lucht vermijden.
  • P231+P232-Onder inert gas werken. Tegen vocht beschermen.
  • P370+P378-In geval van brand: blussen met .
  • P422-Onder bewaren.
  • P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .