Learn More
Aluminum chloride hexahydrate, Reagent Grade, Thermo Scientific Chemicals
55.38 - 153.77
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7784-13-6
Moleculaire formule AlCl3H12O6
Molecular Weight (g/mol) 241.42
MDL-nummer MFCD00149134
InChI Key JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11351649
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
012297.36
500 g
55.38
500 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11341649
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
012297.A3
2 kg
153.77
2 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Pharmaceutical preparations of aluminum chloride hexahydrate are used to treat hyperhidrosis, a condition involving excessive sweating. It is also employed in deodorants, antiperspirant preparations, dyeing fabrics, refining crude oil, textile finishing, manufacturing parchment paper, preserving the wood and disinfecting stables. It also finds use as a reagent in organic synthesis. Aluminum chloride hexahydrate is also useful in water treatment process, medicine and cosmetic products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7784-13-6
241.42
JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
AlCl3H12O6
MFCD00149134
O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Specificatie
Aluminum chloride hexahydrate
7784-13-6
Crystals
MFCD00149134
JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
aluminum(3+) hexahydrate trichloride
241.43 (133.34 Anhydrous)
Odorless
100°C (decomposition)
White
AlCl3H12O6
Highly soluble in water. Soluble in alcohol,ether,glycerol,propylene glycol and acetonitrile.
O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
241.42
Reagent
2.398
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 8, Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-208-1
missing translation for 'rtecsNumber' : BD0530000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Aluminum chloride hexahydrate
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1C
Gevarenaanduiding
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.