Learn More
Aluminum Chloride Hexahydrate, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Reagent Grade, 99%
24.65 - 81.65
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7784-13-6
Moleculaire formule AlCl3H12O6
Molecular Weight (g/mol) 241.42
MDL-nummer MFCD00149134
InChI Key JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15632350
SDS Bekijk documenten
Honeywell Research Chemicals
237078-100G
100 g Poly Bottle
24.65
100 gram
15642350
SDS Bekijk documenten
Honeywell Research Chemicals
237078-500G
500 g Poly Bottle
81.65
500 gram
Beschrijving
Beschrijving
  • ≥95% for general laboratory use.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7784-13-6
241.42
JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
AlCl3H12O6
MFCD00149134
O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Specificatie
Aluminum Chloride Hexahydrate
White
AlCl3H12O6
NONH for all modes of transport
O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
241.42
99%
Crystals or Crystalline Chunk(s) or Chunk(s) or Solid
2.4g/cm3
7784-13-6
2.5 to 3.5 at 20°C
MFCD00149134
JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
aluminum(3+) hexahydrate trichloride
241.43g/mol
ReagentPlus™
1mmHg (100°C)
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P305 + P351 + P338
H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 231-208-1
Productidentificatie
  • Aluminum chloride hexahydrate
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • EUH071-Bijtend voor de luchtwegen.
Veiligheidsmaatregel
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Aluminium chloride-6-hydrate