Learn More
Buerkle™ Aluminium flessen met verzegelde polypropyleen schroefdoppen met aluminium binnenafdichting
Kan geheel worden geleegd zonder residuen. Buerkle™ aluminium flessen met verzegelde schroefdop en binnenafdichting zijn geurneutraal, ondoordringbaar voor licht en roestbestendig. Bijzonder geschikt voor het opslaan, vervoeren of verzenden van substanties en referentiemonsters die volledig ongewijzigd moeten worden opgeslagen.
2.60 - 30.85
Specificatie
Voor gebruik met (toepassing) | Geschikt voor het opslaan, vervoeren of verzenden van substanties en referentiemonsters die volledig ongewijzigd moeten worden opgeslagen |
---|---|
Materiaal | Aluminium |
Closure Included | Ja |
Vorm | Rond |
Materiaal van sluiting | Polypropyleen met afdichtende aluminiumlaag aan binnenzijde |
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10609762
|
Buerkle™
0327-0038 |
38 ml |
2.60
|
![]() |
|||||
10501561
|
Buerkle™
0327-0060 |
60 ml |
5.70
|
![]() |
|||||
11826433
|
Buerkle™
0327-0120 |
120 ml |
3.35
|
![]() |
|||||
11836433
|
Buerkle™
0327-0300 |
300 ml |
6.45
|
![]() |
|||||
11846433
|
Buerkle™
0327-0600 |
600 ml |
6.30
|
|
|||||
10247890
|
Buerkle™
0327-1200 |
1200 ml |
9.45
|
|
|||||
15893944
|
Buerkle™
0327-3000 |
3000 mL |
28.65
1 stuk |
|
|||||
15803954
|
Buerkle™
0327-5600 |
5600 mL |
30.85
|
|
|||||
Beschrijving
Een aluminium fles speciaal geschikt voor opslag en transport van substanties en referentiemonsters die volledig ongewijzigd moeten worden opgeslagen. Kan volledig worden geleegd zonder residuen, geurneutraal, ondoordringbaar voor licht, roestbestendig.- Puur aluminium (materiaal AL 99.5)
- Met verzegelde schroefdop van PP met inwendige afdichting van aluminium
- Met UN-goedkeuring
Specificatie
Geschikt voor het opslaan, vervoeren of verzenden van substanties en referentiemonsters die volledig ongewijzigd moeten worden opgeslagen | |
Ja | |
Polypropyleen met afdichtende aluminiumlaag aan binnenzijde |
Aluminium | |
Rond | |
Ja |