Learn More
Aluminum Sulfate Hexadecahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
22.95 - 140.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 16828-11-8 |
---|---|
Moleculaire formule | Al2H22O20S3 |
Molecular Weight (g/mol) | 492.30 |
MDL-nummer | 149137 |
InChI Key | JANHUGNIVASISO-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC Name | tris(sulfuric acid) dialuminium octahydrate |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.[Al].[Al].OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
11453713
|
Fisher Chemical
A/2560/53 |
500 g | Plastic powder jar | N/A | |||||
10385210
|
Fisher Chemical
A/2560/60 |
1 kg | Plastic powder jar | N/A | |||||
10467820
|
Fisher Chemical
A/2560/65 |
5 kg | Plastic keg | N/A | |||||
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
16828-11-8 | |
492.30 | |
JANHUGNIVASISO-UHFFFAOYSA-N | |
O.O.O.O.O.O.O.O.[Al].[Al].OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O |
Al2H22O20S3 | |
149137 | |
tris(sulfuric acid) dialuminium octahydrate |
Specificatie
86°C | |
White | |
Solid | |
149137 | |
O.O.O.O.O.O.O.O.[Al].[Al].OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O | |
492.30 |
16828-11-8 | |
2.5 | |
Al2H22O20S3 | |
JANHUGNIVASISO-UHFFFAOYSA-N | |
tris(sulfuric acid) dialuminium octahydrate | |
342.1358g/mol |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Aluminium sulfate hexadecahydrate
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
Gevarenaanduiding
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/A§ raadplegen.