Learn More
Aluminum, plasma standard solution, Specpure™, Al 1000 mg/ml, Thermo Scientific Chemicals
51.76 - 196.98
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7784-27-2, 7697-37-2, 7732-18-5 |
---|---|
Moleculaire formule | AlH18N3O18 |
Molecular Weight (g/mol) | 375.129 |
MDL-nummer | MFCD00134029 |
InChI Key | SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 24567 |
IUPAC Name | aluminum;trinitrate;nonahydrate |
SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11309017
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038727.AD |
50 mL |
51.76
50 ml |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11399007
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038727.AE |
100 mL |
76.18
100 ml |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11400181
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
038727.AP |
500 mL |
196.98
500 ml |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
7784-27-2, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
375.129 | |
SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N | |
aluminum;trinitrate;nonahydrate |
AlH18N3O18 | |
MFCD00134029 | |
24567 | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3] |
Specificatie
Aluminum | |
7784-27-2, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
AlH18N3O18 | |
Liquid | |
SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N | |
aluminum;trinitrate;nonahydrate | |
24567 |
plasma standard solution, Al 1000μg/mL | |
23 hPa (17mm Hg) at 20°C | |
MFCD00134029 | |
Colorless | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3] | |
375.129 | |
Nitric acid: 5.0%; Aluminum nitrate nonahydrate: 1.4%; Water: 93.6% |
Veiligheid en behandeling
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
H290-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 8; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-714-2
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Aluminum, plasma standard solution, Specpure Al 1000µg/ml
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P405-Achter slot bewaren.
- P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .