Learn More
Aluminum Nitrate Nonahydrate, 98+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
28.65 - 475.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7784-27-2
Moleculaire formule AlH18N3O18
Molecular Weight (g/mol) 375.13
MDL-nummer 149132
InChI Key SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name aluminium(3+) nonahydrate trinitrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11403663
Bekijk documenten
Fisher Chemical
A/2200/50
250 g This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
10704941
Bekijk documenten
Fisher Chemical
A/2200/53
500 g This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
10111610
Bekijk documenten
Fisher Chemical
A/2200/60
1 kg This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
10578220
Bekijk documenten
Fisher Chemical
A/2200/65
5 kg This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7784-27-2
375.13
SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
AlH18N3O18
149132
aluminium(3+) nonahydrate trinitrate
Specificatie
73°C
2.5 to 3.5
AlH18N3O18
SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
aluminium(3+) nonahydrate trinitrate
375.13g/mol
7784-27-2
Solid
149132
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
375.13
Plastic powder jar
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Aluminium nitrate nonahydrate
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Oxiderende vaste stof Categorie 3
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H272-Kan brand bevorderen; oxiderend.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P371+P380+P375-In geval van grote brand en grote hoeveelheden: evacueren Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Aluminium nitrate nonahydrate, Aluminumnitrate