Learn More
Aluminum chloride hexahydrate, 99%, pure, Thermo Scientific Chemicals
73.16 - 795.96
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7784-13-6 |
---|---|
Moleculaire formule | AlCl3H12O6 |
Molecular Weight (g/mol) | 241.42 |
MDL-nummer | MFCD00149134 |
InChI Key | JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-] |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10492021
|
Thermo Scientific Acros
217475000 |
500 g | Glass bottle |
73.16
500 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10482021
|
Thermo Scientific Acros
217470010 |
1 kg | Glass bottle |
123.62
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10257313
|
Thermo Scientific Acros
217470025 |
2.5 kg | Plastic bottle |
247.23
2.50 kg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
11914181
|
Thermo Scientific Acros
217470100 |
10 kg | Plastic drum |
795.96
10 kg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Lewis acidChemische identificatiekenmerken
7784-13-6 | |
241.42 | |
JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K |
AlCl3H12O6 | |
MFCD00149134 | |
O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-] |
Specificatie
Aluminum chloride hexahydrate | |
98.5% min. (Argentometry) | |
AlCl3·6H2O | |
01,24; 02,21; 03,7; 04,10; 05,10; 06,17; 08,13; 09,11; 17,15 | |
Solubility in water: 477g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether, glycerol and propylene | |
O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-] | |
241.42 | |
99% | |
2.39 |
7784-13-6 | |
AlCl3H12O6 | |
MFCD00149134 | |
15,333 | |
JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K | |
aluminium(3+) hexahydrate trichloride | |
241.43 | |
Pure | |
2.3900g/mL |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
Wash face,hands and any ex
GHS Signal Word: Warning
- Aluminium chloride hexahydrate
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
- P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.