Learn More
Aluminum chloride, 99%, extra pure, anhydrous, granules, Thermo Scientific Chemicals
34.57 - 47.84
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7446-70-0 |
---|---|
Moleculaire formule | AlCl3 |
Molecular Weight (g/mol) | 133.33 |
MDL-nummer | MFCD00003422 |
InChI Key | VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K |
Synoniem | aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum |
IUPAC Name | aluminum(3+) trichloride |
SMILES | [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-] |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10368380
|
Thermo Scientific Acros
195785000 |
500 g | Glass bottle |
34.57
500 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10636782
|
Thermo Scientific Acros
195780010 |
1 kg | Glass bottle |
47.84
1 kg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
7446-70-0 | |
133.33 | |
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K | |
aluminum(3+) trichloride |
AlCl3 | |
MFCD00003422 | |
aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum | |
[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-] |
Specificatie
Aluminum chloride | |
7446-70-0 | |
Granules | |
AlCl3 | |
MFCD00003422 | |
15, 333 | |
Solubility in water: reacts. Other solubilities: freely miscible with benzene, nitrobenzene,, benzophenone, carbon tetrachloride and chloroform | |
[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-] | |
133.33 | |
99% | |
2.44 |
194.0°C | |
Yellow | |
98.5% min. (Argentometry) | |
AlCl3 | |
01,24; 02,21; 03,7; 04,10; 05,10; 06,17; 07,7; 08,13; 09,11; 10,9; 11,25; 12,26; 13,15; 14,20; 15,10; 16,10; 17,15 | |
aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum | |
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K | |
aluminum(3+) trichloride | |
133.34 | |
Extra Pure | |
2.4400g/mL |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
Reacts violently with water.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
Immediately
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-208-1
missing translation for 'rtecsNumber' : BD0525000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Aluminium chloride
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- EUH014-Reageert heftig met water.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P264-Na het werken met dit product gezicht, handen en alle blootgestelde huid grondig wassen.