Learn More
Ansell AlphaTec™ 87-063 Heavy Duty Chemical-Resistant Latex Gloves with Raised Diamond Grip
Gloves feature a 100% cotton flock lining for comfort, and an extended cuff for additional protection. Raised diamond grip pattern enhances grip capabilities in wet or dry conditions.
59.10
Specificatie
Certifications/Compliance (Europe) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009
Kleur Yellow
Afwerking buitenzijde Fully Textured
Materiaal Latex
Dikte (Engels) 30 mil
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
16190541
Bekijk documenten
Ansell
87063075
7.5
59.10
12 paar
Toevoegen aan winkelmandje
16100551
Bekijk documenten
Ansell
87063085BP
8.5
59.10
Toevoegen aan winkelmandje
16110551
Bekijk documenten
Ansell
87063095BP
9.5
59.10
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
16120551
Bekijk documenten
Ansell
87063105BP
10.5
59.10
12 paar
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Latex gloves are flock lined with 100% cotton for increased user comfort
  • Heavy weight design with an extended cuff for additional protection
  • Beaded cuff increases tear resistance and ensures easy donning
  • 0.75 mm glove thickness provides chemical and mechanical protection
  • Raised picot pattern on the palms and fingers for enhanced wet and dry grip
  • AQL 0.65
Specificatie
Specificatie
CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009
Fully Textured
30 mil
3110A
AKLNPT
Beaded
87-063
Yellow
Latex
0.75 mm
Type A
Yes
100% Cotton