Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 85-501\85-503\85-505 Isolator Box Gloves
High quality material, in compliance with FDA CFR21. Ansell™ AlphaTec™ Isolator Box Gloves are ideal for increased comfort and protection in critical areas.
1430.00 - 1480.00
Specificatie
Kleur Black
Materiaal EPDM
Temperature (Metric) Max 130°C
Dikte (metrisch) 0.6 mm
Voor gebruik met (toepassing) Pharmaceuticals, electronics
Meer specificaties weergeven
Producten 6
Produktcode Merk Maat Poortgrootte (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Maat Poortgrootte (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15506234
Bekijk documenten
Ansell™
85501110
11 203 mm
1430.00
1 paar
Toevoegen aan winkelmandje
15516234
Bekijk documenten
Ansell™
85501095
9.5 203 mm
1430.00
Toevoegen aan winkelmandje
15546234
Bekijk documenten
Ansell™
85503110
11 250 mm
1480.00
1 paar
Toevoegen aan winkelmandje
15556234
Bekijk documenten
Ansell™
85503095
9.5 250 mm
1480.00
1 paar
Toevoegen aan winkelmandje
15586234
Bekijk documenten
Ansell™
85505110
11 300 mm
1480.00
1 paar
Toevoegen aan winkelmandje
15596234
Bekijk documenten
Ansell™
85505095
9.5 300 mm
1480.00
1 paar
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Heavy weight EPDM (Diene Ethylene Propylene) rubber isolator box gloves manufactured from premium FDA-approved material which reduce the number of requisite glove changes.
  • Category III, EN374AKL, EN374, EN388\4111
  • Ideal applications: electronics, pharmaceuticals
  • Designed for repeated autoclave sterilisation (up to 50 times), reducing the need for glove replacements
  • Comfortable and dexterous with great tactile sensitivity
  • Resistant against hydrogen peroxide solutions and common disinfecting chemicals
  • Resists aging from exposure to oxygen, UV rays and ozone
  • Withstands temperatures up to 130°C for repeated sterilisation
  • Halogen-free: suitable for disposal by incineration
  • Available port sizes fit most isolator glove boxes
Specificatie
Specificatie
Black
130°C
Pharmaceuticals, electronics
800 mm
EPDM
0.6 mm
Hydrogen peroxide solutions and common disinfecting chemicals