Learn More
Ansell™ AlphaTec™ 85-301\85-303\85-305 Isolator Box Gloves
Designed for high resistance against concentrated acids and bases. Ansell™ AlphaTec™ Isolator Box Gloves for increased comfort and protection in critical areas.
990.00 - 1020.00
Specificatie
Kleur Ivory
Materiaal CSM
Temperature (Metric) Max 120°C
Dikte (metrisch) 0.6 mm
Voor gebruik met (toepassing) Pharmaceuticals
Meer specificaties weergeven
Producten 6
Produktcode Merk Maat Poortgrootte (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Maat Poortgrootte (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15586214
Bekijk documenten
Ansell™
85301110
11 203 mm
990.00
1 paar
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
15596214
Bekijk documenten
Ansell™
85301095
9.5 203 mm
990.00
1 paar
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15526224
Bekijk documenten
Ansell™
85303110
11 250 mm
1000.00
1 paar
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15536224
Bekijk documenten
Ansell™
85303095
9.5 250 mm
1000.00
1 paar
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15566224
Bekijk documenten
Ansell™
85305110
11 300 mm
1020.00
1 paar
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15576224
Bekijk documenten
Ansell™
85305095
9.5 300 mm
1020.00
1 paar
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Heavy weight chlorosulfonated polyethylene (CSPE) synthetic rubber (CSM) isolator box gloves for increased comfort and protection in critical environments.
  • Category III, EN374AKL, EN374, EN388\4101
  • Soft, flexible material designed for ease of use
  • Resists ageing from exposure to oxygen, UV rays and ozone
  • Withstands temperatures up to 120°C
  • White coloring for easy detection of contamination
  • Increased thickness (0.6mm) for added durability
  • Available port sizes fit most isolator glove boxes
  • Ideal applications: pharmaceuticals
Specificatie
Specificatie
Ivory
120°C
Pharmaceuticals
800 mm
CSM
0.6 mm
Concentrated acids and bases