Learn More
Ansell AlphaTec™ 58-535B Series Nitrile Immersion Gloves
GREENER_CHOICE
Enables users to handle wet or oily objects with less grip force and more control. The patented Ansell Grip TechnologyTM ensures that the coating polymer does not penetrate the liner during manufacture significantly reducing the likelihood of chemical leakage onto the skin.
79.00
Specificatie
Certificeringen/conformiteit FDA 21 CFR 177-2600
Soort handschoenmanchet Gauntlet
Meer specificaties weergeven
Producten 5
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11766703
GREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Ansell
58535B110
11
79.00
6 paar
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11776703
GREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Ansell
58535B070
7
79.00
6 paar
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11786703
Bekijk documenten
Ansell
58535B080
8
79.00
6 paar
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
11796703
Bekijk documenten
Ansell
58535B090
9
79.00
6 paar
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11756703
Bekijk documenten
Ansell
58535B100
10
79.00
6 paar
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Provides dexterity with resistance to cuts, punctures, and abrasions as well as petrochemicals, oils, greases, pesticides, and other agricultural chemicals
  • Chemical resistant
  • Material fully coated nitrile gloves
  • Thickness: 11 mil
  • Embossed grip surface for superior wet and oil grip
  • Red with black coating
  • Comfortable design reduces fatigue
The patented Ansell Grip Technology™ ensures that the coating polymer does not penetrate the knitted liner during manufacture. The coating is therefore consistent and sound, significantly reducing the likelihood of chemical leakage onto the skin. Available in two lengths 305mm and 355mm.
Specificatie
Specificatie
FDA 21 CFR 177-2600
Gauntlet