Learn More
Allyl iodide, 97%, stabilized, Thermo Scientific Chemicals
84.42 - 691.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 556-56-9
Moleculaire formule C3H5I
Molecular Weight (g/mol) 167.98
MDL-nummer MFCD00001094
InChI Key HFEHLDPGIKPNKL-UHFFFAOYSA-N
Synoniem allyl iodide, 1-propene, 3-iodo, 3-iodopropene, 3-iodo-1-propene, 3-iodopropylene, propene, 3-iodo, allyliodide, unii-46830qoa4d, 3-iodo-propene, 3-iodanylprop-1-ene
PubChem CID 11166
IUPAC Name 3-iodoprop-1-ene
SMILES ICC=C
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10236370
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
218540250
25 mL Glass bottle
84.42
25 ml
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10216420
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
218541000
100 mL Glass bottle
262.31
100 ml
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11954501
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
218545000
500 mL Glass Bottle N/A N/A N/A
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
556-56-9
167.98
HFEHLDPGIKPNKL-UHFFFAOYSA-N
11166
ICC=C
C3H5I
MFCD00001094
allyl iodide, 1-propene, 3-iodo, 3-iodopropene, 3-iodo-1-propene, 3-iodopropylene, propene, 3-iodo, allyliodide, unii-46830qoa4d, 3-iodo-propene, 3-iodanylprop-1-ene
3-iodoprop-1-ene
Specificatie
Allyl iodide
-99.0°C
1.8300g/mL
18°C
96% min. (GC)
H2C=CHCH2I
MFCD00001094
15,285
allyl iodide, 1-propene, 3-iodo, 3-iodopropene, 3-iodo-1-propene, 3-iodopropylene, propene, 3-iodo, allyliodide, unii-46830qoa4d, 3-iodo-propene, 3-iodanylprop-1-ene
HFEHLDPGIKPNKL-UHFFFAOYSA-N
3-iodoprop-1-ene
167.98
167.98
Liquid
556-56-9
Brown-Red or Orange-Red to Yellow
102.0°C to 103.0°C
Authentic
C3H5I
1.5530 to 1.5550
01,202
1.83
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform and ether
ICC=C
Copper
11166
97%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
Fatal if swallowed.
Highly flammable liquid and vapor.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsi
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 209-130-4
Productidentificatie
  • Allyl iodide, stabilized
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 2
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H300-Dodelijk bij inslikken.
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P240-Opslag- en opvangreservoir aarden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.