Learn More
Kleurgecodeerde bufferoplossing pH 10.00, blauw
BIOPHARMA
Gebruik kleurgecodeerde pH-buffers voor gebruiksgemak. Reagecon™ kleurgecodeerde pH-buffers met hoge resolutie zijn getest bij 20 °C of 25 °C, zijn gecertificeerd en NIST-traceerbaar.
Merk:  Reagecon 110000C
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11778465
  • 44.40 /
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
  • Colored pH Buffer Solutions
  • High Resolution
  • Tested at 20°C or 25°C 
  • Certified by Reagecon’s ISO/IEC 17025 AccreditedTest Method
  • NIST traceable
  • Presented in various pack sizes
Specificatie
Specificatie
0° C
10
500 ml
Fully miscible in water
Blauw
Liquid
Kenmerk
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • BUFFER SOLUTION pH 10.000 ± 0.010 @ 20°C
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
Gevarenaanduiding
  • H360-Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
  • P202-Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
  • P405-Achter slot bewaren.
  • P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Boric Acid, DisodiumSalt
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen