Learn More
Kleurgecodeerde bufferoplossing pH 10.00, blauw
Gebruik kleurgecodeerde pH-buffers voor gebruiksgemak. Reagecon™ kleurgecodeerde pH-buffers met hoge resolutie zijn getest bij 20 °C of 25 °C, zijn gecertificeerd en NIST-traceerbaar.
Merk: Reagecon H40525C
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Colored pH Buffer Solutions
- High Resolution
- Tested at 20°C or 25°C
- Certified by Reagecon’s ISO/IEC 17025 AccreditedTest Method
- NIST traceable
- Presented in various pack sizes
Specificatie
0° C | |
4 | |
500 ml |
Rood; getest bij 25 deg;C | |
Liquid |