Learn More
Kleurgecodeerde bufferoplossing pH 10.00, blauw
BIOPHARMA
Gebruik kleurgecodeerde pH-buffers voor gebruiksgemak. Reagecon™ kleurgecodeerde pH-buffers met hoge resolutie zijn getest bij 20 °C of 25 °C, zijn gecertificeerd en NIST-traceerbaar.
Merk:  Reagecon H70525C
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11404609
  • 37.90 /
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
  • Colored pH Buffer Solutions
  • High Resolution
  • Tested at 20°C or 25°C 
  • Certified by Reagecon’s ISO/IEC 17025 AccreditedTest Method
  • NIST traceable
  • Presented in various pack sizes
Specificatie
Specificatie
0° C
7
500 ml
Geel; getest bij 25 deg;C
Liquid
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen