Learn More
Eppendorf™ Adapters For Eppendorf™ Rotor A-4-81
Add flexibility to Eppendorf Centrifuges with these rotor adapters
212.00
Specificatie
Type | Adapter |
---|---|
Buistype | Flat |
Voor gebruik met (apparatuur) | Rotor A-4-81 Eppendorf |
Boormaat (metrisch) | 11 mm |
Aantal plaatsen | 80 |
Produktcode | Merk | Capaciteit | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Capaciteit | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11883422
|
Eppendorf™
5810745004 |
1.5 to 2 mL |
212.00
2 stuks |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11893422
|
Eppendorf™
5810746000 |
2.6 to 5 mL |
212.00
2 stuks |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
- Adapters
- For Eppendorf™ Rotor A-4-81
Specificatie
Adapter | |
Rotor A-4-81 Eppendorf | |
80 |
Flat | |
11 mm | |
2 Pack |