Learn More
Hettich™ Adapter for Carrier no. 4880
Designed for use with Hettich Rotors. Hettich rotors are optimized for continuous duty and long service life
151.00 - 240.00
Specificatie
Type | Rotor Adapter |
---|---|
Voor gebruik met (apparatuur) | Carrier no. 4880 |
Produktcode | Merk | Capaciteit | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Capaciteit | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10615693
|
Hettich™
4836 |
3 x 85 to 100 mL Tubes |
151.00
1 stuk |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10483362
|
Hettich™
4834 |
7 x 25 to 30 mL Tubes |
240.00
1 stuk |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
- Adapter for Carrier no. 4880
- For use with Hettich Rotors
- Compatible with a wide range of tubes to fit a variety of applications
Specificatie
Rotor Adapter | |
Carrier no. 4880 |