Learn More
Activated Charcoal, purum, Honeywell Fluka™
Purum, powder
78.72 - 508.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7440-44-0
Moleculaire formule C
Molecular Weight (g/mol) 12.011
MDL-nummer MFCD00133992
InChI Key OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synoniem graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC Name carbon
SMILES [C]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15650790
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
05120-250G
250 g N/A N/A N/A
15640790
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
05120-1KG
1 kg
154.68
1 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15660790
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
05120-5KG
5 kg
508.00
5 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
  • ≥95% for general laboratory use.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7440-44-0
12.011
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
5462310
carbon
C
MFCD00133992
graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
CHEBI:27594
[C]
Specificatie
Activated Charcoal
≤7.0%
MFCD00133992
graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
[C]
12.011
CHEBI:27594
purum
7440-44-0
C
NONH for all modes of transport
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
carbon
5462310
12.01g/mol
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 231-153-3
SDS
Documentatie
Documentatie
Product Certifications
Product Content Correction
Product Title
Activated Charcoal, purum, Honeywell Fluka™