Learn More
Ansell™ ActivArmr™ 97-631
Feel everything but the cold
78.50
Specificatie
Rugmateriaal PVC, Acrylic, Nylon
Certificeringen/conformiteit EN388:2016/2231B, EN511/12X
Classificatie Category III
Gecoat gebied Palm coated
Manchetmateriaal PVC; Acrylic; Nylon
Meer specificaties weergeven
Producten 5
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15803427
Bekijk documenten
Ansell™
97631070
7
78.50
Toevoegen aan winkelmandje
15813427
Bekijk documenten
Ansell™
97631080
8
78.50
Toevoegen aan winkelmandje
15823427
Bekijk documenten
Ansell™
97631090
9
78.50
6 paar
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
15863417
Bekijk documenten
Ansell™
97631100
10
78.50
6 paar
Edge
Toevoegen aan winkelmandje
15873417
Bekijk documenten
Ansell™
97631110
11
78.50
6 paar
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • High level of dexterity
  • PVC coating stays more flexible than competitive set in cold temperatures
  • Warm glove that helps to fight frostbite
  • Industry leading combination of comfort, warmth, and dexterity
  • Food approved
Specificatie
Specificatie
PVC, Acrylic, Nylon
Category III
PVC; Acrylic; Nylon
High dexterity cold weather glove with flexible PVC dip. Glove stays flexible down to -25C
Black
Reusable
Industrial grade
Yes
Mechanical Protection Gloves (Medium-duty)
ActivAmr 97-631
Mechanical Protection
Knitwrist with Over-edge Binding Fabric
Knit Lining
1 pair in a bag; 6 pair in a masterbag; 6 masterbags in a carton
36 pair
3
EN388:2016/2231B, EN511/12X
Palm coated
Newton
PVC
Level B
Palm Dipped
Specific
Powder Free
Non-sterile
full fingers
Black
Nylon; Acrylic
97-631
Level 1
ActivAmr series