Learn More
Cytiva AcroPak™ 200 Capsules with Supor™ EKV Membrane
AcroPak capsules designed for research applications only.
342.00
Specificatie
Materiaal (membraan) Hydrophilic PES
Poriegrootte 0.2 μm
Aantal 3/Pk.
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Soort uitlaat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Soort uitlaat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
17144221
Bekijk documenten
Cytiva
12094
Stepped Hose Barb Inlet, Stepped Hose Barb Outlet with Filling Bell
342.00
Pack of 3
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
17154221
Bekijk documenten
Cytiva
12095
1/2 in. Sanitary Flange
342.00
Pack of 3
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Beschrijving
Beschrijving
  • Efficient processing of liquid volumes up to 20 L
  • Built-in prefilter extends filter life when particulate-laden solutions, such as serum-containing media, are processed
Specificatie
Specificatie
Hydrophilic PES
0.2 μm
3/Pk.