Learn More
Cytiva Acro™ 50 Vent Devices with PTFE Membrane
Disposable filters ideal for the sterile venting of small containers and as an in-line gas filter.
366.00 - 1160.00
Specificatie
Autoclaveerbaar | Autoclavable |
---|---|
Materiaal (membraan) | PTFE |
Steriliteit | Non-sterile |
Filtratieoppervlak | 19.6 cm2 |
Materiaal behuizing | Polypropylene |
Produktcode | Merk | Poriegrootte | Soort inlaat | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Poriegrootte | Soort inlaat | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||
17124291
|
Cytiva
4251 |
0.2 μm | Stepped Hose Barb Connection | 18/Pk. |
528.00
|
|
|||
17114291
|
Cytiva
4250 |
0.2 μm | Stepped Hose Barb Connection | 72/Pk. |
1160.00
|
|
|||
17154291
|
Cytiva
4258 |
1 μm | Stepped Hose Barb Connection | 18/Pk. |
394.00
|
|
|||
17144291
|
Cytiva
4256 |
0.45 μm | Stepped Hose Barb Connection | 18/Pk. |
366.00
|
|
|||
17134301
|
Cytiva
4400 |
0.2 μm | 1/8 in. MNPT Connection | 18/Pk. |
385.00
|
|
|||
17144261
|
Cytiva
4003 |
1 μm | 1/8 in. MNPT Connection | 18/Pk. |
395.00
|
|
|||
17144301
|
Cytiva
4401 |
0.2 μm | 3/8 in. Straight Pipe Connection | 18/Pk. |
382.00
|
|
|||
Beschrijving
- Contain a hydrophobic PTFE membrane
- Large effective filter area provides high flow rates and filters can be autoclaved several times ensuring low costs
Specificatie
Autoclavable | |
Non-sterile | |
Polypropylene |
PTFE | |
19.6 cm2 | |
50 mm |