Learn More
Acriflavine hydrochloride, Thermo Scientific Chemicals
Acriflavine hydrochloride, C27H28Cl4N6, CAS Number-69235-50-3, 3,6-diamino-10-methylacridine proflavine trihydrochloride chloride, acrifiavine hydrochloride, unii-1s73vw819c, acriflavinehydrochloride mixtureof3,6-diamino-10-methylacridiniumchloridehydrochlorideand3,6-diaminoacridinehydrochloride
47.84 - 221.10
Chemische identificatiekenmerken
CAS 69235-50-3
Moleculaire formule C27H27Cl3N6
Molecular Weight (g/mol) 541.91
MDL-nummer MFCD00069039
InChI Key MKLTXAHQKDVBLY-UHFFFAOYSA-N
Synoniem unii-1s73vw819c, acrifiavine hydrochloride, 3,6-diamino-10-methylacridine proflavine trihydrochloride chloride, acriflavinehydrochloride mixtureof3,6-diamino-10-methylacridiniumchloridehydrochlorideand3,6-diaminoacridinehydrochloride
PubChem CID 53393742
IUPAC Name acridine-3,6-diamine;10-methylacridin-10-ium-3,6-diamine;chloride;trihydrochloride
SMILES Cl.Cl.[Cl-].NC1=CC2=NC3=CC(N)=CC=C3C=C2C=C1.C[N+]1=C2C=C(N)C=CC2=CC2=CC=C(N)C=C12
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10535501
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
346840100
10 g Glass bottle
47.84
10 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10545501
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
346840250
25 g Glass bottle
70.85
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10651832
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
346841000
100 g Glass bottle
221.10
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
69235-50-3
541.91
MKLTXAHQKDVBLY-UHFFFAOYSA-N
53393742
Cl.Cl.[Cl-].NC1=CC2=NC3=CC(N)=CC=C3C=C2C=C1.C[N+]1=C2C=C(N)C=CC2=CC2=CC=C(N)C=C12
C27H27Cl3N6
MFCD00069039
unii-1s73vw819c, acrifiavine hydrochloride, 3,6-diamino-10-methylacridine proflavine trihydrochloride chloride, acriflavinehydrochloride mixtureof3,6-diamino-10-methylacridiniumchloridehydrochlorideand3,6-diaminoacridinehydrochloride
acridine-3,6-diamine;10-methylacridin-10-ium-3,6-diamine;chloride;trihydrochloride
Specificatie
Acriflavine hydrochloride
260.0°C
7% max. (105°C, 1 hr.)
C27H27Cl3N6
22,I,65
unii-1s73vw819c, acrifiavine hydrochloride, 3,6-diamino-10-methylacridine proflavine trihydrochloride chloride, acriflavinehydrochloride mixtureof3,6-diamino-10-methylacridiniumchloridehydrochlorideand3,6-diaminoacridinehydrochloride
MKLTXAHQKDVBLY-UHFFFAOYSA-N
acridine-3,6-diamine;10-methylacridin-10-ium-3,6-diamine;chloride;trihydrochloride
53393742
69235-50-3
Brown-Red to Orange-Red
Authentic
MFCD00069039
15,115
Solubility in water: 250-300g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,practically insoluble in ether and chloroform
Cl.Cl.[Cl-].NC1=CC2=NC3=CC(N)=CC=C3C=C2C=C1.C[N+]1=C2C=C(N)C=CC2=CC2=CC=C(N)C=C12
541.91
Powder
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Causes serious eye damage.
Toxic to aquatic life with long lasting effects.
GHS P Statement
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wash face,hands and any exposed s
GHS Signal Word: Danger
Productidentificatie
  • Acriflavine hydrochloride
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.