Learn More
Acetylacetone, Reagent Grade, ≥99%, Honeywell™
Reagent Grade,≥99%
30.33 - 172.50
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 123-54-6 |
---|---|
Moleculaire formule | C5H8O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 100.12 |
MDL-nummer | MFCD00008787 |
InChI Key | YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 2,4-pentanedione, acetylacetone, 2,4-pentadione, diacetylmethane, acetoacetone, acac, 2,4-dioxopentane, pentanedione, pentan-2,4-dione, acetyl acetone |
PubChem CID | 31261 |
ChEBI | CHEBI:14750 |
IUPAC Name | pentane-2,4-dione |
SMILES | CC(=O)CC(C)=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
15668050
|
Honeywell Research Chemicals
P7754-250ML |
250 mL | Glass bottle | N/A | N/A | N/A | |||
15678050
|
Honeywell Research Chemicals
P7754-500ML |
500 mL | Glass bottle | N/A | N/A | N/A | |||
15648050
|
Honeywell Research Chemicals
P7754-1L |
1 L | Glass bottle | N/A | N/A | N/A | |||
15658050
|
Honeywell Research Chemicals
P7754-2.5L |
2.5 L | Glass bottle | N/A | N/A | N/A | |||
Beschrijving
- ≥95% for general laboratory use.
Chemische identificatiekenmerken
123-54-6 | |
100.12 | |
YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N | |
31261 | |
pentane-2,4-dione |
C5H8O2 | |
MFCD00008787 | |
2,4-pentanedione, acetylacetone, 2,4-pentadione, diacetylmethane, acetoacetone, acac, 2,4-dioxopentane, pentanedione, pentan-2,4-dione, acetyl acetone | |
CHEBI:14750 | |
CC(=O)CC(C)=O |
Specificatie
Acetylacetone | |
-23°C | |
0.975g/mL at 25°C | |
139.5°C (1013 hPa) | |
Characteristic | |
CH3COCH2COCH3 | |
UN2310 | |
2,4-pentanedione, acetylacetone, 2,4-pentadione, diacetylmethane, acetoacetone, acac, 2,4-dioxopentane, pentanedione, pentan-2,4-dione, acetyl acetone | |
YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N | |
pentane-2,4-dione | |
31261 | |
CHEBI:14750 | |
≥99% |
123-54-6 | |
Colorless | |
6 (at 200.00g/L) | |
38°C (100.4°F) | |
C5H8O2 | |
MFCD00008787 | |
741937 | |
153.8 - 155.2g/L at 20°C in water | |
CC(=O)CC(C)=O | |
100.12 | |
3.5 (vs air) | |
100.12g/mol |
Veiligheid en behandeling
P210-P261-P280-P302 + P352 + P312-P304 + P340 + P312-P370 + P378
missing translation for 'dotInformation' : 6.1(3)/PGIII
missing translation for 'rtecsNumber' : 204-634-0
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Acetylacetone
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 3
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Acute toxiciteit Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H311 + H331-Giftig bij contact met de huid en bij inademing.
Veiligheidsmaatregel
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.