Learn More
Acetyl chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
69.24 - 136.68
Chemische identificatiekenmerken
CAS 75-36-5
Moleculaire formule C2H3ClO
Molecular Weight (g/mol) 78.50
MDL-nummer MFCD00000719
InChI Key WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
Synoniem ethanoyl chloride, acetic chloride, acetylchloride, acetic acid chloride, ch3cocl, rcra waste number u006, acetic acid, chloride, unii-qd15rno45k, ccris 4568, hsdb 662
PubChem CID 6367
ChEBI CHEBI:37580
IUPAC Name acetyl chloride
SMILES CC(Cl)=O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10317520
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
151270010
1 L Glass bottle
69.24
1 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10256100
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
151270025
2.5 L Glass bottle
136.68
2.50 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
75-36-5
78.50
WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
6367
acetyl chloride
C2H3ClO
MFCD00000719
ethanoyl chloride, acetic chloride, acetylchloride, acetic acid chloride, ch3cocl, rcra waste number u006, acetic acid, chloride, unii-qd15rno45k, ccris 4568, hsdb 662
CHEBI:37580
CC(Cl)=O
Specificatie
Acetyl chloride
-112.0°C
51.0°C
Authentic
C2H3ClO
1.3876 to 1.3896
02, 173
15, 80
ethanoyl chloride, acetic chloride, acetylchloride, acetic acid chloride, ch3cocl, rcra waste number u006, acetic acid, chloride, unii-qd15rno45k, ccris 4568, hsdb 662
WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
acetyl chloride
6367
78.5
Liquid
75-36-5
1.1000g/mL
4°C
97.5% min. (GC)
CH3COCl
MFCD00000719
01,11; 04,5; 05,4; 07,3; 11,4
1.1
Solubility in water: reacts. Other solubilities: miscible with acetone, benzenz, toluene,, chloroform, ether, petroleum ether, carbon dosulfi, de and glacial acetic acid, soluble in ccl4, reacts with alcohol
CC(Cl)=O
78.50
CHEBI:37580
98%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Highly flammable liquid and vapor.
Causes severe skin burns and eye damage.
Reacts violently with water.
Corrosive to the respiratory tract.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.
Rin
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-865-6
Productidentificatie
  • Acetyl chloride
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • EUH014-Reageert heftig met water.
  • EUH071-Bijtend voor de luchtwegen.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Acetyl chloride