Learn More
Acetovanillone, 98%, Thermo Scientific Chemicals
36.48 - 219.09
Chemische identificatiekenmerken
CAS 498-02-2
Moleculaire formule C9H10O3
Molecular Weight (g/mol) 166.18
MDL-nummer MFCD00008747
InChI Key DFYRUELUNQRZTB-UHFFFAOYSA-N
Synoniem acetovanillone, apocynin, 4'-hydroxy-3'-methoxyacetophenone, 1-4-hydroxy-3-methoxyphenyl ethanone, acetoguaiacone, acetoguaiacon, apocynine, 4-acetyl-2-methoxyphenol, acetovanilone, acetovanyllon
PubChem CID 2214
ChEBI CHEBI:2781
IUPAC Name 1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone
SMILES COC1=CC(=CC=C1O)C(C)=O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10070540
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
102420250
25 g Glass bottle
36.48
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10152940
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
102421000
100 g Glass bottle
78.89
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10723465
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
102425000
500 g Glass bottle
219.09
500 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
498-02-2
166.18
DFYRUELUNQRZTB-UHFFFAOYSA-N
2214
1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone
C9H10O3
MFCD00008747
acetovanillone, apocynin, 4'-hydroxy-3'-methoxyacetophenone, 1-4-hydroxy-3-methoxyphenyl ethanone, acetoguaiacone, acetoguaiacon, apocynine, 4-acetyl-2-methoxyphenol, acetovanilone, acetovanyllon
CHEBI:2781
COC1=CC(=CC=C1O)C(C)=O
Specificatie
Acetovanillone
97.5
112.0°C to 116.0°C
295.0°C to 300.0°C
98%
HOC6H3(OCH3)COCH3
08, 272
acetovanillone, apocynin, 4'-hydroxy-3'-methoxyacetophenone, 1-4-hydroxy-3-methoxyphenyl ethanone, acetoguaiacone, acetoguaiacon, apocynine, 4-acetyl-2-methoxyphenol, acetovanilone, acetovanyllon
DFYRUELUNQRZTB-UHFFFAOYSA-N
1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone
2214
166.18
Powder
498-02-2
100.0
Yellow to Brown
Authentic
C9H10O3
MFCD00008747
15, 728
Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,benzene,very soluble in diethyl ether,chloroform,practically insoluble in petroleum ether
COC1=CC(=CC=C1O)C(C)=O
166.18
CHEBI:2781
98%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 207-854-5
Productidentificatie
  • Acetovanillone
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Acetovanillone