Learn More
Acetophenone, 98%, pure, Thermo Scientific Chemicals
25.92 - 250.25
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 98-86-2 |
---|---|
MDL-nummer | MFCD00008724 |
InChI Key | KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | acetophenone, methyl phenyl ketone, acetylbenzene, phenyl methyl ketone, ethanone, 1-phenyl, hypnone, benzoyl methide, acetophenon, 1-phenylethan-1-one, acetylbenzol |
PubChem CID | 7410 |
ChEBI | CHEBI:27632 |
IUPAC Name | 1-phenylethanone |
SMILES | CC(=O)C1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10142940
|
Thermo Scientific Acros
102410050 |
5 mL | Glass bottle |
25.92
5 ml |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10715361
|
Thermo Scientific Acros
102412500 |
250 mL | Glass bottle |
42.81
250 ml |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10080540
|
Thermo Scientific Acros
102410010 |
1 L | Glass bottle |
45.53
1 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10326070
|
Thermo Scientific Acros
102410025 |
2.5 L | Glass bottle |
94.17
2.50 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10433825
|
Thermo Scientific Acros
102410100 |
10 L | Plastic drum |
250.25
10 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
98-86-2 | |
KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N | |
7410 | |
1-phenylethanone |
MFCD00008724 | |
acetophenone, methyl phenyl ketone, acetylbenzene, phenyl methyl ketone, ethanone, 1-phenyl, hypnone, benzoyl methide, acetophenon, 1-phenylethan-1-one, acetylbenzol | |
CHEBI:27632 | |
CC(=O)C1=CC=CC=C1 |
Specificatie
Acetophenone | |
97.5 | |
19.6°C | |
1.0280g/mL | |
77°C | |
97.5% min. (GC) | |
C6H5COCH3 | |
MFCD00008724 | |
04,5 | |
1.028 | |
Solubility in water: 5.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in conc. h2so4,freely soluble in alcohol,chloroform,ether and,glycerol | |
CC(=O)C1=CC=CC=C1 | |
120.15 | |
CHEBI:27632 | |
120.15 | |
Pure |
98-86-2 | |
100.0 | |
Colorless to Yellow | |
202.0°C | |
Authentic | |
C8H8O | |
1.5315 to 1.5340 | |
07, IV, 619 | |
15, 71 | |
acetophenone, methyl phenyl ketone, acetylbenzene, phenyl methyl ketone, ethanone, 1-phenyl, hypnone, benzoyl methide, acetophenon, 1-phenylethan-1-one, acetylbenzol | |
KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N | |
1-phenylethanone | |
7410 | |
1.8 mPa.s (20°C) | |
98% | |
Liquid |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present a
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 202-708-7
- Acetophenone
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.