Learn More
Acetonitrile, UHPLC Grade, for Gradient Analysis, Fisher Chemical™
UHPLC Grade Acetonitrile for Gradient Analysis with lot-to-lot consistency that ensures reproducible results.
213.00 - 287.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 75-05-8 |
---|---|
Moleculaire formule | C2H3N |
Molecular Weight (g/mol) | 41.053 |
MDL-nummer | 1878 |
InChI Key | WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn |
PubChem CID | 6342 |
ChEBI | CHEBI:38472 |
IUPAC Name | acetonitrile |
SMILES | CC#N |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11317080
|
Fisher Chemical
A/0650/PB15 |
1 L |
213.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11373230
|
Fisher Chemical
A/0650/PB17 |
2.5 L |
287.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
- Efficiency: lot-to-lot consistency ensures reproducible results
- Low acidity/alkalinity levels avoid interactions with samples
- Peak shape: low baseline noise at 210 nm and 254 nm improves peak shape
- Speed: filtered to 0.1 μm, allowing analysis to be performed faster at higher pressures with less risk of pump blockages
- Sensitivity: interference-free with outstandingly high UV transmission for improved resolution and sensitivity
Chemische identificatiekenmerken
75-05-8 | |
41.053 | |
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N | |
6342 | |
acetonitrile |
C2H3N | |
1878 | |
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn | |
CHEBI:38472 | |
CC#N |
Specificatie
Acetonitrile | |
75-05-8 | |
81°C | |
Liquid | |
1878 | |
0.36 cp at 20°C | |
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N | |
acetonitrile | |
6342 | |
41.05 g/mol |
-46°C | |
Colorless | |
Plastic-coated Glass Bottle | |
C2H3N | |
97 mbar at 20°C | |
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn | |
CC#N | |
41.053 | |
CHEBI:38472 | |
UHPLC |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Acetonitrile
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H312-Schadelijk bij contact met de huid.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ A§ raadplegen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/A§ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.