Learn More
Acetonitrile 99.8+%, for Residue Analysis, Distol™, Fisher Chemical™
100.00 - 218.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 75-05-8
Moleculaire formule C2H3N
Molecular Weight (g/mol) 41.05
MDL-nummer 1878
InChI Key WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name acetonitrile
SMILES CC#N
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10774551
Bekijk documenten
Fisher Chemical
A/0623/15
1 L
100.00
10784551
Bekijk documenten
Fisher Chemical
A/0623/17
2.5 L
218.00
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
75-05-8
41.05
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
CC#N
C2H3N
1878
acetonitrile
Specificatie
-46°C
Colorless
Amber Glass Bottle
C2H3N
97mbar at 20°C
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
acetonitrile
41.05g/mol
75-05-8
81°C
Liquid
1878
0.36cp at 20°C
CC#N
41.05
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Acetonitrile
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.