Learn More
Acetonitrile, Honeywell
157.35 - 17127.82
Chemische identificatiekenmerken
CAS 75-05-8
Moleculaire formule C2H3N
Molecular Weight (g/mol) 41.053
MDL-nummer MFCD00001878
InChI Key WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synoniem methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC Name acetonitrile
SMILES CC#N
Meer specificaties weergeven
Producten 6
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15655900
SDS Bekijk documenten
Honeywell Research Chemicals
60004-1L
1 L
157.35
1 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15665900
SDS Bekijk documenten
Honeywell Research Chemicals
60004-2.5L
2.5 L
365.19
2.50 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15615910
SDS Bekijk documenten
Honeywell Research Chemicals
60004-5L
5 L
704.27
5 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15685900
SDS Bekijk documenten
Honeywell Research Chemicals
60004-25L
25 L N/A N/A N/A
15675900
SDS Bekijk documenten
Honeywell Research Chemicals
60004-20KG
20 kg N/A N/A N/A
15645900
SDS Bekijk documenten
Honeywell Research Chemicals
60004-150KG
150 kg N/A N/A N/A
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
75-05-8
41.053
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
6342
acetonitrile
C2H3N
MFCD00001878
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
CHEBI:38472
CC#N
Specificatie
Acetonitrile
0.786g/mL at 25°C
2°C (35.6°F)
C2H3N
MFCD00001878
UN1648
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
CC#N
41.053
CHEBI:38472
≥99.5% (GC)
75-05-8
0.16
973°F
CH3CN
72.8 mmHg (20°C)
741857
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
acetonitrile
6342
41.05g/mol
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P210-P280-P305 + P351 + P338
Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-835-2
Productidentificatie
  • Acetonitrile
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: acetonitrile