Learn More
Acetonitrile, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™
Get rapid, reproducible performance and separation results. Acetonitrile, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™ is an application-optimized, function-tested HPLC reagent/solvent that maximizes throughput and ease-of-use without sacrificing efficiency or reproducibility.
101.00 - 391.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 75-05-8
Molecular Weight (g/mol) 41.053
InChI Key WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC Name acetonitrile
SMILES CC#N
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10644831
Bekijk documenten
JT Baker
8257.1000
1 L Glass
101.00
1 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10444621
Bekijk documenten
JT Baker
8257.2500
2.5 L Glass
210.00
2.50 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10557681
Bekijk documenten
JT Baker
8257.5000
5 L EcoTainer Metal Safety Can
391.00
5 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
BAKER ANALYZED HPLC Reagents are high purity solvents, buffer salts, and mobile phase modifiers for use in analytical and preparative separations. They are optimized for research and quality control applications, including high performance liquid chromatography, gel permeation chromatography and UV-spectrophotometric analysis.
  • Recalibration or adjustments due to lot changes are minimized for optimum performance from sensitive instrumentation
  • Low backgrounds free of extraneous peaks
  • Low UV absorbance in critical ranges - assured through UV absorbance testing at a variety of points and through gradient elution testing
  • Fluorescence testing for trace impurities which would cause interference
  • Function-tested for: assay, water, minimal residue after evaporation and UV absorbance and fluorescence in critical ranges
  • Lot to lot consistency, with an actual Lot Analysis on the label
  • Innovative packaging options to assure solvent quality to the point-of-use
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
75-05-8
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:38472
CC#N
41.053
6342
acetonitrile
Specificatie
Acetonitrile
Max. 0.5 at 200nm, Max. 0.3 at 210nm, Max. 0.2 at 220nm, Max. 0.05 at 254nm, Max. 0.01 at 280nm
Colorless
81°C
5°C
Aromatic
HPLC Isocratic Grade
Max. 0.0005%
CH3CN
Max. 0.1%
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
acetonitrile
6342
41.05g/mol
BAKER ANALYZED™ HPLC
-46°C
75-05-8
0.78g/cm3 at 20°C
4.4 - 16 Vol %
524°C
Liquid
1.344 n20/d
C2H3N
9.73 kPa (20°C)
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
CC#N
41.053
CHEBI:38472
≥99.8%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 200-835-2
Productidentificatie
  • Acetonitril
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.