Learn More
Acetonitrile, Advanced HPLC Grade for HPLC Gradient Analysis, Fisher Chemical™
144.00 - 359.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 75-05-8 |
---|---|
Moleculaire formule | C2H3N |
Molecular Weight (g/mol) | 41.05 |
MDL-nummer | 1878 |
InChI Key | WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC Name | acetonitrile |
SMILES | CC#N |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10398233
|
Fisher Chemical
A/0632/PB15 |
1 L |
144.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
10629112
|
Fisher Chemical
A/0632/PB17 |
2.5 L |
359.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
Acetonitrile, Advanced HPLC Grade for HPLC Gradient Analysis
Chemische identificatiekenmerken
75-05-8 | |
41.05 | |
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N | |
CC#N |
C2H3N | |
1878 | |
acetonitrile |
Specificatie
-46°C | |
Colorless | |
Plastic-coated Glass Bottle | |
C2H3N | |
97mbar at 20°C | |
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N | |
acetonitrile | |
41.05g/mol |
75-05-8 | |
81°C | |
Liquid | |
1878 | |
0.36cp at 20°C | |
CC#N | |
41.05 |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Acetonitrile
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H312-Schadelijk bij contact met de huid.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ A§ raadplegen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/A§ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.