Learn More
Acetonitrile with 0.1% Formic Acid (v/v), Optima™ LC/MS Grade, Thermo Scientific™
0.1% Formic Acid in Acetonitrile (v/v), C2H3N, CAS Number-75-05-8, 64-18-6, formisoton, formylic acid, collo-bueglatt, formira, aminic acid, bilorin, acide formique, myrmicyl, hydrogen carboxylic acid, methanoic acid, 2.5L
184.00 - 675.00
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10468704
|
Fisher Chemical
LS120-500 |
500mL | Glass Bottle |
184.00
500 ml |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10678935
|
Fisher Chemical
LS120-1 |
1 L | Wide Neck Amber Bottle |
327.00
1 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10118464
|
Fisher Chemical
LS120-212 |
2.5 L | Glass Bottle |
675.00
2.50 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
0.1% Formic Acid in Acetonitrile (v/v), C2H3N, CAS Number-75-05-8, 64-18-6, acide formique, aminic acid, bilorin, collo-bueglatt, formira, formisoton, formylic acid, hydrogen carboxylic acid, methanoic acid, myrmicyl, 1L
- Ideal high purity mobile phase blend for LC/MS and UHPLC-UV applications
- Pre-mixed for ease-of-use
- Low metal ion content to ensure minimal metal contamination
- Formic acid (FA) is a common mobile phase additive that provides protons for LC/MS analysis
- FA is also known to improve the peak shapes of the resulting separation
Chemische identificatiekenmerken
75-05-8 |
Specificatie
LC-MS | |
Liquid | |
75-05-8 |
0.1% Formic Acid in Acetonitrile (v/v) | |
Solvent Blends | |
Pass Test |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Acetonitrile with 0.1% Formic acid (v/v) for HPLC Gradient analysis
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H312-Schadelijk bij contact met de huid.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/A§ wassen.
- P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ A§ raadplegen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P240-Opslag- en opvangreservoir aarden.